Documenti fondamentali
O0501
Sigma-Aldrich
Potassium oxalate monohydrate
≥98%
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Formula condensata:
(COOK)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.23
Beilstein:
3752576
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L Sosvorová et al.
Physiological research, 63(4), 521-527 (2014-06-09)
Increased homocysteine levels in serum are typical features of neurodegenerative brain diseases including hydrocephalus. The most frequent therapeutic approach consists of the insertion of a shunt, connecting the brain ventricles to an alternative drainage site. To decide whether the patient