Documenti fondamentali
F1013
Sigma-Aldrich
Iron(III) tartrate
Fe ~20 %
Sinonimo/i:
Ferric tartrate, Iron(III) tartrate
Scegli un formato
100 G
CHF 45.50
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 45.50
About This Item
Formula condensata:
Fe2(C4H4O6)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 45.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Composizione
Fe, ~20%
Stringa SMILE
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Applicazioni
Additive used to assess the spinnability of cellulose / alkaline ferric tartrate solutions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)