108995
Methyl thioglycolate
95%
Sinonimo/i:
Methyl mercaptoacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene
- methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
A General Strategy for Organocatalytic Activation of C–H Bonds via Photoredox Catalysis: Direct Arylation of Benzylic Ethers
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup