Documenti fondamentali
N8781
Millipore
Nonspore anaerobic supplement
BioChemika, suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
An enrichment and antibiotic supplement recommended for selective isolation of nonsporing anaerobic bacteria.
Componenti
Ingredients: (per vial)
Sodium Pyruvate 500.00mg
Hemin 2.50mg
Nalidixic Acid 5.00mg
Menadione 0.25mg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)