N7504
4-Nitrophenyl disulfide
~85%
Sinonimo/i:
Bis(p-nitrophenyl) disulfide
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
Prodotti consigliati
Saggio
~85%
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)