N6414
NN-DNJ
≥98% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
InChI
1S/C15H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-13(18)15(20)14(19)12(16)11-17/h12-15,17-20H,2-11H2,1H3/t12-,13+,14-,15-/m1/s1
FTSCEGKYKXESFF-LXTVHRRPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3