N5768
(±)-Nicotine-d3 salicylate salt
98 atom % D
Sinonimo/i:
1-(Methyl-d3)-2-(3-pyridyl)pyrrolidine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O.[2H]C([2H])([2H])N2CCCC2c3cccnc3
InChI
1S/C10H14N2.C7H6O3/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-4,8H,(H,9,10)/i1D3;
AIBWPBUAKCMKNS-NIIDSAIPSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges