Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
TGN-020, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(Nc1nncs1)c2cccnc2
InChI
1S/C8H6N4OS/c13-7(6-2-1-3-9-4-6)11-8-12-10-5-14-8/h1-5H,(H,11,12,13)
InChI key
AGEGZHOPKZFKBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Aquaporin 4 (AQP4) inhibitor
TGN-020 is an inhibitor of Aquaporin 4 (AQP4), the most abundant water channel in brain. Aquaporins (AQPs) are water channels required for maintaining fluid homeostasis and enabling water movement across barrier membranes, but can enhance pathological cellular volume changes and cause edema in injury states. Pretreatment with the AQP4 inhibitor TGN-020 significantly reduced the volume of brain edema associated with ischemic injury in a mouse model of focal cerebral ischemia.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?