N4038
Anticorpo anti-NAV3 (regione N-terminale)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Neuron navigator 3, Anti-Pore membrane and/or filament interacting like protein 1 (POMFIL1), Anti-STEERIN3, Anti-human UNC-53 homolog (unc53H3)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~280 kDa
Reattività contro le specie
rat (predicted), human, mouse (predicted)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)