N2165
NKY80
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-7-(2-furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥30 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ncc2C(=O)CC(Cc2n1)c3ccco3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.