Vai a
D1285
2′,3′-Dideoxyadenosine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dideoxyadenosine, ddA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 231.00
CHF 196.35
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 802.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-853-2
Beilstein/REAXYS Number:
619924
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
CHF 196.35
Prezzo di listinoCHF 231.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -28.0±1.0
mp
181-184 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI key
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Gene Information
human ... DCK(1633)
General description
2′,3′-Dideoxyadenosine is a nucleoside analog of deoxyadenosine. On deamination, it is converted to dideoxyinosine. It inhibits adenylyl cyclase and may play a key role in the inhibition of tumor progression. It is a potent inhibitor of reverse transcriptase enzyme of human immunodeficiency virus.
Application
2′,3′-Dideoxyadenosine (ddA), a specific adenylyl cyclase inhibitor, is useful in biological process and pathway studies involving adenylyl cyclase activity and cAMP pool modulation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D1413288104B6396
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (TLC)
description
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC50 = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
description
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93%
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
181-184 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)