MTOXCE2D6
CypExpress™ 2D6 Cytochrome P450 human
Sinonimo/i:
CPD6, CYP2D, CYP2D6, CYP2D7AP, CYP2D7BP, CYP2D7P2, CYP2D8P2, CYP2DL1, CYPIID6, P450 2D6, P450-DB1, P450C2D, P450DB1
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Stato
dry powder
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Applicazioni
Poster: Evaluation of Dry Powder Preparations of Permeabilized
Pichia pastoris Cells Expressing Human Cytochrome P450 2D6 Enzyme (CYP2D6) for Drug Metabolite Generation
Poster: Facile Scale-up Biocatalytic Production of P-450 Metabolites Using a Novel Recombinant Human Catalytic System
Poster: Multi-Cycle Production of Metabolites with human P450 systems
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using CypExpress™ 2D6m 3A4 and 2C9
Poster: Rapid identifcation and production of metabolites using stabilized dried powder (SDP) of human cytochrome P450S (hCYPS) 2D6, 3A4, and 2C9 engineered in yeast
Poster: Utilizing a Novel Biocatalytic Human P450 System for the Multi - Cycle Production of Metabolites
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)