C1427
Cytochrome b5 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Cytochrome b5
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
solution
PM
16 kDa
tecniche
inhibition assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYB5A(1528)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?