MSST0058
SILu™Lite IL8, Interleukin-8 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinonimo/i:
C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif), Emoctakin, Granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), IL-8, Monocyte-derived neutrophil, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP), Neutrophil-activating protein 1 (NAP-1), Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor, chemotactic factor (MDNCF), ligand 8
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Compatibilità
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CXCL8(3576)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
WGK 2