Documenti
AB5074P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-amiloide, β 1-40
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Le placche cerebrali e vascolari associate alla malattia d′Alzheimer (AD) sono composte principalmente da un accumulo del peptide beta amiloide (Ab). Ab deriva dalla scissione della proteina precursore dell'amiloide (APP) ed ha una lunghezza variabile (da 39 a 43 aminoacidi). I peptidi Ab [1-40], Ab [1-42] e Ab [1-43] risultano, rispettivamente, dalla scissione di APP dopo i residui 40, 42 o 43. La scissione viene effettuata dalle gamma-secretasi durante l'ultima fase di processamento dell'APP. I peptidi Ab [1-40], [1-42] e [1-43] sono i principali costituenti delle placche e dei grovigli neurofibrillari che si osservano nella malattia di Alzheimer. Per potere studiale la biologia dell'AD sono stati sviluppati diversi tipi di peptidi e di anticorpi specifici per i peptidi Ab.
Specificità
Riconosce il peptide amiloide 1-40. Uno dei meccanismi più precoci e più importanti a monte della perdita di memoria e del declino cognitivo osservati nella malattia d′Alzheimer (AD) è quello della scissione proteolitica della proteina precursore dell′amiloide (APP, cromosoma 21), con il rilascio di corti peptidi composti da 40, 42 & 43 amminoacidi (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). La polimerizzazione del peptide beta-amiloide e la sua successiva deposizione (amiloide) a livello neuronale comporta la degenerazione dei neuroni coinvolti nella memoria e nelle funzioni cognitive. Il peptide immunogeno mostra omologia con la beta-amiloide 1-28 e con la beta-amiloide 12-28. Non si osserva reattività crociata con CGRP (peptide correlato al gene della calcitonina).
Immunogeno
Sequenza peptidica di 7 amminoacidi della regione C-terminale del peptide beta-amiloide 1-40 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo anti-amiloide, β 1-40, è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, IH e WB per la rivelazione dell'amiloide.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Western blotting: 1-10 μg/mL (chemiluminescenza)
Immunoistochimica: 10-50 μg/mL su tessuto cerebrale affetto da Alzheimer fissato in formalina o paraformaldeide.
ELISA: 1:10.000-1:100.000 (50-100 ng di peptide immunogeno/pozzetto)
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità. Liquido in PBS con BSA 0,1% senza conservanti.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Dendritic spine density, morphology, and fibrillar actin content surrounding amyloid-? plaques in a mouse model of amyloid-? deposition.
Kirkwood, CM; Ciuchta, J; Ikonomovic, MD; Fish, KN; Abrahamson, EE; Murray, PS; Klunk, WE; Sweet, RA
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology null
Sylvia E Perez et al.
The Journal of comparative neurology, 521(18), 4318-4338 (2013-07-25)
The two major histopathologic hallmarks of Alzheimer's disease (AD) are amyloid beta protein (Aβ) plaques and neurofibrillary tangles (NFT). Aβ pathology is a common feature in the aged nonhuman primate brain, whereas NFT are found almost exclusively in humans. Few
Combined treatment with a BACE inhibitor and anti-A? antibody gantenerumab enhances amyloid reduction in APPLondon mice.
Jacobsen, H; Ozmen, L; Caruso, A; Narquizian, R; Hilpert, H; Jacobsen, B; Terwel et al.
The Journal of Neuroscience null
Sylvia E Perez et al.
Neurobiology of aging, 39, 195-201 (2016-03-01)
Amyloid beta (Aβ) and tau pathology have been described in the brains of captive aged great apes, but the natural progression of these age-related pathologies from wild great apes, including the gorilla, is unknown. In our previous study of Western
Zhiping Mi et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 75(9), 868-876 (2016-07-23)
Tenascin-C (TN-C) is an extracellular matrix glycoprotein linked to inflammatory processes in pathological conditions including Alzheimer disease (AD). We examined the distribution of TN-C immunoreactivity (ir) in relation to amyloid-β (Aβ) plaques and vascular Aβ deposits in autopsy brain tissues