Documenti fondamentali
MG1L
Sigma-Aldrich
May-Grünwald Stain
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.25 % (w/v) in methanol
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Nota sulla preparazione
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.