GS1L
Giemsa Stain, Modified
Sinonimo/i:
Giemsa Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.4 % (w/v) in buffered methanol solution, pH 6.8, with stabilizers
pH
6.75-6.95
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Approfondite la vostra conoscenza della disciplina che si occupa dello studio clinico del sangue, degli organi emopoietici e delle malattie del sangue, compreso il loro trattamento e la prevenzione, e le colorazioni e i coloranti utilizzati per le analisi ematologiche.
Una panoramica sulle conoscenze e sulle applicazioni della batteriologia nella diagnostica clinica. Scoprite di più sull’utilizzo delle nostre colorazioni di routine e speciali per l'analisi microscopica.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.