Vai a
63590
May-Grünwald solution
Sinonimo/i:
Eosin – methylene blue solution, Eosin methylene blue according to May-Grünwald
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 42.10
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.20
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.80
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
CHF 42.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
microbe id | staining: suitable
Quality Segment
impurities
methanol
density
0.80 g/mL at 20 °C
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Application
May-Grünwald solution (Eosin – methylene blue solution) is used with Giemsa stain for histological staining of blood cells.
Other Notes
Stain for the panoptic staining according to Pappenheim
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
489007751545253
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
Chlamydia spp., Plasmodium spp., bacteria, spirochetes, Histoplasma spp., protozoa, Trichomonas spp.
suitability
Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
suitability
-
suitability
-
density
0.80 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
0.80 g/mL at 20 °C
impurities
methanol
impurities
-
impurities
-
impurities
methanol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What protocol can be used with product 63590?
    1 answer
    1. May Grunwald stain is generally used in combination with Giemsa solution, and there are generally no protocols available for using May Grunwald stain as a stand-alone stain product. The staining obtained with May Grunwald or closely related Romanowsky stain is dependent upon pH, and the pH should be kept within an acceptable range for optimal results.