MAK082
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
ALDH Activity Assay Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cardiovascular diseases; cancer; hematological disorder
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.