126925
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, CAS 9028-88-0, is a native aldehyde dehydrogenase from yeast that catalyzes the oxidation of acetaldehyde to acetic acid.
Sinonimo/i:
Aldehyde Dehydrogenase, Yeast, Aldehyde NAD(P) + oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized solid
Attività specifica
≥19 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
aqueous buffer: soluble
Attività estranea
NADH oxidase ≤0.01 U/mg
alcohol dehydrogenase ≤0.01 U/mg
lactate dehydrogenase ≤0.01 U/mg
oxidase ≤0.01 U/mg
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Black, S., et al. 1955. Methods Enzymol.1, 508.
WGK 3