Documenti
M8500
Supelco
Mescaline hydrochloride
Sinonimo/i:
3,4,5-Trimethoxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Azioni biochim/fisiol
Hallucinogen originally isolated from peyote; non-selective serotonin receptor agonist
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3