M7256
N,N′-Methylenebisacrylamide
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
Sinonimo/i:
BIS
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
tecniche
electrophoresis: suitable
Compatibilità
suitable for electrophoresis (after filtration or allowing insolubles to settle)
Stringa SMILE
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)