1.01546
N,N′-Methylenebisacrylamide
for electrophoresis, special grade for molecular biology
Sinonimo/i:
N,N′-Methylenebisacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Forma fisica
crystalline powder
Potenza
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Punto di fusione
185 °C (decomposition)
Densità
1.235 g/cm3 at 30 °C
Densità bulk
200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance (description): crystalline powder
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Proteases: not detectable
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3