Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CHCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6185892
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
concentration
40%
technique(s)
electrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Acrylamide solution is suitable for use in electrophoresis. It may be used in the preparation of gel buffer for the determination of molecular weight of polypeptide chains by polyacrylamide gel electrophoresis. It may be used in the electrochemical polymerization of pyrrole. It may be used to prepare the pH 7.6 gels, required for the determination of molecular weights of histone by sodium dodecyl sulfate gel electrophoresis.
Preparation Note
Prepared from electrophoresis grade acrylamide in ultra-pure water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide solution
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?