M3319
Anti-Mint2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Munc-18-1 Interacting Protein 2, Anti-X11β, Anti-X11L
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 120 kDa
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using a rat brain extract (S1 fraction).
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using rat brain extract (S1 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APBA2(321)
mouse ... Apba2(11784)
rat ... Apba2(83610)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3