Documenti fondamentali
GF149
Sigma-Aldrich
PDGF-BB, ricombinante umana
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
Sinonimo/i:
Platelet Derived Growth Factor-BB
Scegli un formato
10 μG
CHF 342.00
CHF 342.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 342.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
CHF 342.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg endotoxin (of PDGF-BB; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... PDGFB(5155)
Descrizione generale
Il fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF) è un potente mitogeno per un'ampia gamma di tipi di cellule, tra cui fibroblasti, muscolo liscio e tessuto connettivo. Il PDGF, che consiste in un dimero di due catene denominate catena A e catena B, può essere presente come omodimero AA o BB o come eterodimero AB. Il PDGF-BB ricombinante umano è un omodimero di 24,3 kDa formato da due catene B legate via ponte disolfuro (218 aminoacidi totali).
Origine del prodotto: E. coli.
Applicazioni
Il fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF) è un potente mitogeno per un'ampia gamma di tipi di cellule, tra cui fibroblasti, muscolo liscio e tessuto connettivo.
Per la maggioranza delle applicazioni in vitro, il PDGF-BB esercita la sua attività biologica in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,2 e 10,0 ng/mL. Le cellule responsive includono (elenco parziale): fibroblasti, tessuto connettivo.
Linkage
Sostituisce: GF018
Stato fisico
La soluzione filtrata sterilmente è stata liofilizzata a partire da HOAc 10 mM.
Stoccaggio e stabilità
Il PDGF-BB liofilizzato è stabile per alcune settimane a temperatura ambiente, ma si mantiene meglio se conservata a -20 °C. Dopo una rapida centrifugata, ricostituire con acqua a una concentrazione di 0,1-1,0 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita anche in altre soluzioni tamponate e conservata a 2-8 °C per una settimana o a -20 °C per un uso successivo. Il PDGF-BB ricostituito va conservato in aliquote non diluite a -20 °C per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Attività specifica: L′ PDGF-BB umano è totalmente biologicamente attivo rispetto agli standard. La DE50, determinata sulla base dell'attività mitogena dose-dipendente sulle cellule BALB/c 3T3, è tra 6 e 12 ng/mL.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Karla Lucia F Alvarez et al.
STAR protocols, 3(1), 101149-101149 (2022-02-11)
Here, we present a protocol to culture primary human vascular smooth muscle cells (VSMCs) under Alzheimer's disease (AD)-like conditions, including steps for morphological characterization with microscopy. We then describe functional assays, including wound healing, transwell, coculture, and supernatant assays, to
Yi Ma et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(11), 5202-5219 (2021-05-05)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) featured a debilitating progressive disorder. Here, we intend to determine diagnosis-valuable biomarkers for PAH and decode the fundamental mechanisms of the biological function of these markers. Two mRNA microarray profiles (GSE70456 and GSE117261) and two microRNA
Xunde Xian et al.
eLife, 6 (2017-11-17)
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a multifunctional cell surface receptor with diverse physiological roles, ranging from cellular uptake of lipoproteins and other cargo by endocytosis to sensor of the extracellular environment and integrator of a wide range of
Lifeng Jiang et al.
Frontiers in medicine, 9, 886868-886868 (2022-07-16)
Hyper-proliferation of pulmonary arterial vascular smooth muscle cells (PAVSMC) is an important pathological component of pulmonary vascular remodeling in pulmonary arterial hypertension (PAH). Lipogenesis is linked to numerous proliferative diseases, but its role in PAVSMC proliferation in PAH remains to
Zili Zhang et al.
BioFactors (Oxford, England), 47(5), 801-818 (2021-06-16)
Targeting the elimination of activated hepatic stellate cells (HSCs) and blocking excessive deposition of extracellular matrix are recognized as an effective strategy for the treatment of hepatic fibrosis. As a newly discovered programmed cell death mode, the regulatory mechanism of