Documenti fondamentali
M3275
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.14
Beilstein:
171507
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Punto di fusione
≥300 °C
Stringa SMILE
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jung-Feng Hsieh et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(10), 3450-3456 (2007-03-24)
Xanthine oxidase (XO) is a key enzyme which can catalyze xanthine to uric acid causing hyperuricemia in humans. By using the fractionation technique and inhibitory activity assay, an active compound that prevents XO from reacting with xanthine was isolated from