M2547
8-Methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine
≥98%
Sinonimo/i:
8-Methoxymethyl-IBMX
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
Stringa SMILE
O=C1C(N=C(COC)N2)=C2N(CC(C)C)C(N1C)=O
InChI
1S/C12H18N4O3/c1-7(2)5-16-10-9(11(17)15(3)12(16)18)13-8(14-10)6-19-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)
NBLBCGUCPBXKOV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE1A(5136) , PDE1B(5153)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3