This product is a mixture of R and S stereoisomers.
M1762
Methylmalonyl coenzyme A tetralithium salt hydrate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Methylmalonyl coenzyme A tetralithium salt, MM-CoA
Scegli un formato
CHF 130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 130.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].O.CC(C([O-])=O)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O19P3S.4Li.H2O/c1-12(23(37)38)24(39)55-7-6-27-14(33)4-5-28-21(36)18(35)25(2,3)9-48-54(45,46)51-53(43,44)47-8-13-17(50-52(40,41)42)16(34)22(49-13)32-11-31-15-19(26)29-10-30-20(15)32;;;;;/h10-13,16-18,22,34-35H,4-9H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,36)(H,37,38)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t12?,13-,16-,17-,18+,22-;;;;;/m1...../s1
ANDKBBZIPFWODN-WLVKLPLXSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is this (S)-methylmalonyl-CoA?
1 answer-