G5509
D-Glucosamine 6-phosphate
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxyglucose 6-phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
natural (inorganic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
≤10% water (Karl Fischer)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14)
AEJSSXDYDSUOOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Linkage
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)