Vai a
79156
3-Deoxy-2-keto-6-phosphogluconic acid lithium salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
(4S,5R)-4,5-Dihydroxy-2-oxo-6-phosphonooxyhexanoic acid lithium salt, 2-Dehydro-3-deoxy-6-phospho-D-gluconate lithium salt, 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconate lithium salt, 3-Deoxy-2-keto-D-gluconic acid 6-phosphate lithium salt, 3-Deoxy-D-erythro-hexulosonic acid 6-phosphate lithium salt, KDPG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11O9P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C6H11O9P/c7-3(1-4(8)6(10)11)5(9)2-15-16(12,13)14/h3,5,7,9H,1-2H2,(H,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5+/m0/s1
InChI key
OVPRPPOVAXRCED-WVZVXSGGSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the pentose phosphate pathway, generating NADPH and pentoses; and in the in pentose and glucuronate interconversions; key intermediate in the Entner-Doudoroff pathway of some bacteria, substrate of 2-Keto-3-deoxy-6-phosphogluconate (KDPG) aldolase, catalyzing the reversible cleavage of KDPG to pyruvate and glyceraldehyde-3-phosphate. It was found to be the carbon catabolite repression signal of phenylacetic acid metabolism in P. putida KT2440. Expression from Pu was repressed mainly via PtsN in response to high levels of 2-dehydro-3-deoxygluconate-6-phosphate.
2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate is a substrate for the enzyme 2-dehydro-3-deoxy-phosphogluconate aldolase which converts it into D-glyceraldehyde 3-phosphate plus pyruvate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
K2755
description
≥95% (TLC)
description
≥97%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
optical activity
[α]/D 9.0±1.0°, 3 hr, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)