M1032
Cyclohexyl methacrylate
>97% (GC)
Sinonimo/i:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>97% (GC)
contiene
0.006% hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)