Documenti
95658
Supelco
Allyl methacrylate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
1747406
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.6 mmHg ( 20 °C)
contiene
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
Densità
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
94.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)