M0567
Microsomes from Liver, Pooled
from human male
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
Origine biologica
human male
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
vial of ~10 mg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
- in the glucuronidation kinetics assay to test the effects of herbal extracts on glucuronidation process[1]
- as a human liver microsomes (HLM) matrix for testing metabolic stability of talazoparib using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS/MS)[2]
- to study the metabolization of enantiomeric peptide D3[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?