Documenti fondamentali
M0560
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
0.1 MG
CHF 447.00
CHF 447.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.1 MG
CHF 447.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 447.00
Spedizione prevista il12 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
tecniche
western blot: 2-10 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Immunogeno
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)