M6524
Methoxamine hydrochloride
Sinonimo/i:
α-(1-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
YGRFXPCHZBRUKP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.