Documenti fondamentali
M0187
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white wells
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiali:
flat bottom white wells
polystyrene
white polystyrene
Volume massimo:
392 μL
Misura:
96 wells
Volume d’esercizio:
340 μL
Sterilità:
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid
skirt (F-bottom)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom white wells
polystyrene
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 32
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655083
Volume massimo
392 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
340 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL; growth area 0.34 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Altre note
96 well flat (F) solid bottom; cell binding microplate, with lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Compatibilità
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)