Vai a
L3540
Lowry Reagent
Sinonimo/i:
Copper(II) tartrate Mix
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 vials
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 493.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
CHF 493.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
General description
The Lowry method has been for decades the procedure of choice for quantitation of soluble proteins due to its sensitivity, simplicity, and precision. Peterson′s modification of the micro Lowry method is simple, rapid, objective and more generally applicable. In this procedure sodium dodecyl sulfate (SDS) is mixed with Lowry reagent to enable the dissolution of relatively insoluble lipoproteins.
Application
Lowry Reagent has been used to quantify the protein content in extracellular polymeric substance (EPS). It has also been used to quantify total protein and mitochondrial protein in Drosophila melanogaster.
For protein determination. Utilizes SDS to facilitate dissolution of relatively insoluble lipoporoteins.
Preparation Note
Reconstitute to 40 mL with deionized water.
Other Notes
Dry powder mixture containing Lowry reagent with sodium dodecyl sulfate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TP0300B3934F9252
Lowry Reagent
Supelco
L3540
Lowry Reagent
Biuret reagent protein detection level 150-1,000 μg/mL
Supelco
B3934
Biuret reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)