Documenti fondamentali
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Particles
Scegli un formato
1 EA
CHF 384.00
CHF 384.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 384.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
CHF 384.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
vial of 200 μL
Livello qualitativo
Concentrazione
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
Selezione
blasticidin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Blasticidin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Blast using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Applicazioni
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Componenti
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Linkage
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.