CAS9GFPV
Cas9 GFP Lentiviral Particles
Sinonimo/i:
GFP Lentiviral Particles
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
Concentrazione
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
applicazioni
CRISPR
Gene reporter
GFP
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of cell lines stably expressing Cas9-GFP
Caratteristiche e vantaggi
- Highly specific
- Highly active
- Ready to infect/transduce
Principio
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Uno screening di successo per l’identificazione di target farmacologici e di composti guida (lead) richiede reagenti e materiali testati, compatibili con il processo e ad alta efficienza. Trovate le soluzioni adatte al vostro processo, che operiate in un'azienda farmaceutica, biotecnologica o in una CRO, per lo screening di piccole molecole o di biofarmaci e per saggi di immunogenicità robusti finalizzati a garantire la sicurezza terapeutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.