Documenti
L9037
Sigma-Aldrich
L-lisina
98.5-101.5% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinonimo/i:
L-Lysine hydrate (1:1), Lysine monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
4349963
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-lisina, BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
Origine biologica
non-animal source
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
98.5-101.5% dry basis
Forma fisica
crystalline powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Punto di fusione
215 °C
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La L-lisina è un amminoacido con una catena laterale basica ed è anfipatica in natura. Possiede un gruppo alchilamminico protonato ed è completamente protonata a pH fisiologico. La L-lisina partecipa principalmente alle interazioni elettrostatiche nelle proteine.
Applicazioni
La L-lisina monoidrato è stata utilizzata:
  • nel metodo SILAC (marcatura con isotopi stabili mediante amminoacidi in coltura cellulare)
  • nel terreno sintetico completo (C) per lo screening con selezione positiva delle cellule di lievito
  • nel terreno di crescita per le cellule
Azioni biochim/fisiol
La L-lisina è un α-amminoacido proteinogenico essenziale utilizzato in un′ampia gamma di applicazioni, tra cui come supplemento di origine non animale nei terreni di coltura cellulare, come substrato di enzimi quali la L-lisina ossidasi (EC 1.4.3.14), come componente dei polimeri di poli-lisina e come substrato per gli studi sui meccanismi di ossidazione e glicazione.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Shao-En Ong et al.
Nature protocols, 1(6), 2650-2660 (2007-04-05)
Stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC) is a simple, robust, yet powerful approach in mass spectrometry (MS)-based quantitative proteomics. SILAC labels cellular proteomes through normal metabolic processes, incorporating non-radioactive, stable isotope-containing amino acids in newly synthesized
Daniel Kalb et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1426-1430 (2015-05-13)
L-α-Aminoadipic acid reductases catalyze the ATP- and NADPH-dependent reduction of L-α-aminoadipic acid to the corresponding 6-semialdehyde during fungal L-lysine biosynthesis. These reductases resemble peptide synthetases with regard to their multidomain composition but feature a unique domain of elusive function--now referred
W L McKeehan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(6), 2023-2027 (1976-06-01)
The trace element selenium is essential for clonal growth of diploid fibroblasts from human fetal lung (WI-38) in media containing small amounts of serum protein. Maximum growth stimulation is obtained when 30 nM neutralized selenious acid is added to a
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2016)