Documenti fondamentali
150339
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Chloronicotinic acid
Scegli un formato
10 G
CHF 40.20
50 G
CHF 83.30
CHF 40.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 40.20
50 G
CHF 83.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.55
Beilstein:
119023
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 40.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
176-178 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
IBRSSZOHCGUTHI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloropyridine-3-carboxylic acid was used in the preparation of 2-pyridyl 2-chloropyridine-3-carboxylate[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
An Efficient Synthesis of Heterocyclic Analogues of Thioflavones from Haloheteroaromatic Acids.
Bull. Korean Chem. Soc., 33(4), 1375-1378 (2012)