Documenti fondamentali
L3169
Sigma-Aldrich
LP 12 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-(2-Diphenyl)-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-1- piperazinehexanamide hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 185.00
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 185.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H39N3O·HCl · xH2O
Peso molecolare:
518.13 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 185.00
Check Cart for Availability
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
H2O: 6 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.Cl.O=C(CCCCCN1CCN(CC1)c2ccccc2-c3ccccc3)NC4CCCc5ccccc45
InChI
1S/C32H39N3O.ClH.H2O/c36-32(33-30-18-11-15-26-14-6-7-16-28(26)30)20-5-2-10-21-34-22-24-35(25-23-34)31-19-9-8-17-29(31)27-12-3-1-4-13-27;;/h1,3-4,6-9,12-14,16-17,19,30H,2,5,10-11,15,18,20-25H2,(H,33,36);1H;1H2
VOKWUIAIZYWMDR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 is a receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors.
LP 12 dihydrochloride is a 5-HT7 receptor agonist displaying selectivity over D2, 5-HT1A and 5-HT2A receptors (Ki values are 0.13, 224, 60.9 and 1464 nM, respectively. It also displays selectivity over D2, 1723; over 5-HT1A, 468; over 5-HT2A, 11261; and high potency. Sigma has added LP 44 (L9793) which shows significantly lower D2 selectivity (7.3 nM/0.22 nM for 33-fold), lower selectivity over 5-HT1A, 240; and over 5-HT2A, 1482. LP 12 and LP 44 seem to share a common intermediate.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)