L9793
LP44
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-[2-(Methylthio)phenyl]-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphth alenyl)-1-piperazinehexanamide hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: ≥2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.