L3137
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
purified by gel-filtration chromatography
Sinonimo/i:
LPS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli (O127:B8)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Purificato mediante
gel-filtration chromatography
Impurezze
<1% Protein
Colore
white to yellow cast
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Contenuto correlato
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.