Documenti fondamentali
L3131
Sigma-Aldrich
DL-Lauroylcarnitine chloride
About This Item
Formula condensata:
C19H38NO4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)