Documenti fondamentali
L2270
Sigma-Aldrich
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidylpeptidase II substrate
Scegli un formato
250 MG
CHF 521.00
CHF 521.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 521.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28N4O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
445.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
CHF 521.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Saggio
≥97.5% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
Applicazioni
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase II (DPPII) from Vigna radiata seeds.
Substrati
Fluorogenic substrate for dipeptidyl aminopeptidase II.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Gossrau et al.
Histochemistry, 70(1), 53-76 (1980-01-01)
The activity of dipeptidylpeptidase II (DPP II; E.C. 3.4.14.2) was investigated by biochemical and histochemical methods in rat, mouse and guinea-pig organs as well as in human enterobiopsies. Lys-Pro-MNA and Ala-Pro-MNA showed the most favorable kinetic properties (Km, Vmax) and
F A Dolbeare et al.
Clinical chemistry, 23(8), 1485-1491 (1977-08-01)
Enzyme activity can be measured in single cells or in cell suspensions by either static or flow microfluorometry when a fluorogenic substrate is used. We have used amino acid derivatives of arylamines as fluorogenic substrates for tagging cellular proteinases. The