L2157
Laccase from Rhus vernicifera
crude acetone powder, ≥50 units/mg solid
Sinonimo/i:
Benzenediol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crude acetone powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥50 units/mg solid
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Laccase, a biocatalyst, oxidizes aromatic compounds with molecular oxygen reduction, making it useful in various applications.