The gene sequence is considered proprietary.
40452
Laccase from Agaricus bisporus
powder, deep brown, ≥4 U/mg
Sinonimo/i:
Uroshiol oxidase
Scegli un formato
CHF 153.00
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
About This Item
CHF 153.00
A magazzinoDettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Agaricus bisporus)
Stato
powder
Attività specifica
≥4 U/mg
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
deep brown
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
해당 효소의 유전자 서열과 균주의 strain을 알고 싶습니다.
1 answer-