Documenti fondamentali
L1879
Sigma-Aldrich
Lys-Leu acetate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H25N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Temperatura di conservazione
−20°C
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C12H25N3O3.C2H4O2/c1-8(2)7-10(12(17)18)15-11(16)9(14)5-3-4-6-13;1-2(3)4/h8-10H,3-7,13-14H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18);1H3,(H,3,4)/t9-,10-;/m0./s1
VAGRBXWQTXIVKV-IYPAPVHQSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)